5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
PC200036-1G PC200036-500MG
APOSPC200036-1GEA 6200 SEK
APOSPC200036-1G APOSPC200036-500MG
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-iodo-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrF₃IN
MW: 389,938 g/mol
Smältpunkt: 122…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22689162
CAS nummer: 1420537-61-6