5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Leverantör: Apollo Scientific
PC200027-1G PC200027-500MG
APOSPC200027-1GEA 6200 SEK
APOSPC200027-1G APOSPC200027-500MG
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
5-Bromo-3-chloro-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₉H₄BrClF₃N
Smältpunkt: 88…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22689147
CAS nummer: 1420537-62-7