5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)ethan-1-one, 3',4'-(Difluoromethylenedioxy)acetophenone
PC1955-1G PC1955-250MG
APOSPC1955-1GEA 5825 SEK
APOSPC1955-1G APOSPC1955-250MG
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
5-Acetyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel: C₉H₆F₂O₃
MW: 200,139 g/mol
Kokpunkt: 97…99 °C (7,5 mm Hg)
Smältpunkt: 31…32 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07777109
CAS nummer: 136593-45-8