2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1708-1G PC1708-5G PC1708-10G
APOSPC1708-1GEA 1050 SEK
APOSPC1708-1G APOSPC1708-5G APOSPC1708-10G
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
2,4-Dichloro-3-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,007 g/mol
Smältpunkt: 87 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09864666
CAS nummer: 443-93-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III