2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
PC1649-1G PC1649-250MG
APOSPC1649-1GEA 1725 SEK
APOSPC1649-1G APOSPC1649-250MG
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
2,3,5,6-Tetrafluoroisonicotinonitrile
Formel: C₆F₄N₂
MW: 176,071 g/mol
Smältpunkt: 66…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00075302
CAS nummer: 16297-07-7