1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1642-100G PC1642-25G PC1642-5G
APOSPC1642-100GEA 9250 SEK
APOSPC1642-100G APOSPC1642-25G APOSPC1642-5G
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
1H,1H,11H,11H-Perfluoro-3,6,9-trioxaundecane-1,11-diol
Formel: C₈H₆F₁₂O₅
MW: 410,111 g/mol
Kokpunkt: 88 °C (0,2 mm Hg)
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038352
CAS nummer: 330562-44-2