3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC14291-100G PC14291-25G PC14291-50G
APOSPC14291-100GEA 2200 SEK
APOSPC14291-100G APOSPC14291-25G APOSPC14291-50G
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,007 g/mol
Smältpunkt: 53…56 °C
Densitet: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 109 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04039241
CAS nummer: 886762-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III