1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1227K-5G PC1227K-1G
APOSPC1227K-5GEA 7775 SEK
APOSPC1227K-5G APOSPC1227K-1G
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene 97%
1,4-Bis(heptafluoroisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₄F₁₄
Smältpunkt: 61…62 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041486
CAS nummer: 51114-12-6