2,2-Difluoropropionamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1164-1G PC1164-250MG PC1164-5G
APOSPC1164-1GEA 1900 SEK
APOSPC1164-1G APOSPC1164-250MG APOSPC1164-5G
2,2-Difluoropropionamide 97%
2,2-Difluoropropionamide
Formel: C₃H₅F₂NO
Smältpunkt: 69…71 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07780126
CAS nummer: 49781-48-8