3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC1138-1G
PC1138-5G
APOSPC1138-1GEA
515
SEK
APOSPC1138-1G
APOSPC1138-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
3,6-Difluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Smältpunkt: 85…86 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08275290 CAS nummer: 887267-03-0 |