3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC11156-1G PC11156-250MG PC11156-5G
APOSPC11156-1GEA 2075 SEK
APOSPC11156-1G APOSPC11156-250MG APOSPC11156-5G
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol 97%
3-(4-Fluorophenyl)prop-2-yn-1-ol
Formel: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Smältpunkt: 32…33 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04039232
CAS nummer: 80151-28-6