5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC110109-1G PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA 3875 SEK
APOSPC110109-1G APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12756744
CAS nummer: 952285-54-0