2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 2150 SEK
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formel: C₇H₄F₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835282
CAS nummer: 219823-49-1