3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC110030-1G PC110030-250MG
APOSPC110030-1GEA 2575 SEK
APOSPC110030-1G APOSPC110030-250MG
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₆F₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03618497
CAS nummer: 474708-70-8