3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 2575 SEK
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₆F₆N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407955
CAS nummer: 154258-54-5