3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 5100 SEK
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD29097134
CAS nummer: 1369923-89-6