5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC110020-1G
PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA
7700
SEK
APOSPC110020-1G
APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₈H₇F₃N₂O Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD22570372 CAS nummer: 1369881-97-9 |