2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 1275 SEK
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Smältpunkt: 77…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368726
CAS nummer: 403646-48-0