2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC1076R-100MG PC1076R-1G
APOSPC1076R-100MGEA 345 SEK
APOSPC1076R-100MG APOSPC1076R-1G
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine 97%
2-Amino-4-(2-fluorophenylamino)-1,3,5-triazine
Formel: C₉H₈FN₅
MW: 205,192 g/mol
Smältpunkt: 201…202 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00052347
CAS nummer: 66088-45-7