6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 2350 SEK
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formel: C₁₁H₆ClFN₄
Smältpunkt: 284…287 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16606068
CAS nummer: 1257535-23-1