3,5-Difluorophenylthiourea
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC10576-1G PC10576-5G
APOSPC10576-1GEA 1250 SEK
APOSPC10576-1G APOSPC10576-5G
3,5-Difluorophenylthiourea
3,5-Difluorophenylthiourea
Formel: C₇H₆F₂N₂S
Smältpunkt: 146…148 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368707
CAS nummer: 791594-33-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III