N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% i vattenlösning
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC10403-1KG PC10403-25G
APOSPC10403-1KGEA 5850 SEK
APOSPC10403-1KG APOSPC10403-25G
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate 60% i vattenlösning
N,N-Diethylammonium trifluoromethanesulphonate
Formel: CHF₃O₂S·(C₂H₅)₂NH
Kokpunkt: 98 °C
Densitet: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01940771
CAS nummer: 60933-18-8
EINECS: 262-529-5