4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorophenylene-1,2-diamine, 6-Bromo-2,3-diaminofluorobenzene, 1-Bromo-3,4-diamino-2-fluorobenzene
PC10402-1G PC10402-250MG PC10402-5G
APOSPC10402-1GEA 515 SEK
APOSPC10402-1G APOSPC10402-250MG APOSPC10402-5G
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine 98%
4-Bromo-3-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrFN₂
MW: 205.028 g/mol
Smältpunkt: 80…86 °C (dec.)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD07368683
CAS nummer: 886762-86-3