2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0914-250MG PC0914-1G
APOSPC0914-250MGEA 1475 SEK
APOSPC0914-250MG APOSPC0914-1G
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₈F₃N₃
MW: 239,197 g/mol
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160461
CAS nummer: 26974-09-4