1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 175 SEK
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Formel: C₈H₁₃BrF₄
MW: 265,086 g/mol
Kokpunkt: 67…69 °C (20 mm Hg)
Densitet: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153714
CAS nummer: 231630-92-5