2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0741-1G PC0741-250MG PC0741-5G
APOSPC0741-1GEA 345 SEK
APOSPC0741-1G APOSPC0741-250MG APOSPC0741-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Br₂FO
Smältpunkt: 57…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03094089
CAS nummer: 205683-34-7