Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 3575 SEK
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Formel: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
MW: 2121,415 g/mol
Smältpunkt: 47…51 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00798143
CAS nummer: 3830-74-8