4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one, 4-[3-(4-Fluorophenyl)acryloyl]nitrobenzene
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 310 SEK
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₀FNO₃
MW: 271,243 g/mol
Smältpunkt: 203…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00024742
CAS nummer: 2805-53-0