(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
4-[(1S)-1-Hydroxyethyl]benzotrifluoride, (S)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol, (R)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC0595-1G
PC0595-250MG
APOSPC0595-1GEA
1975
SEK
APOSPC0595-1G
APOSPC0595-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel:
C₉H₉F₃O Densitet: 1,1 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03093008 CAS nummer: 99493-93-3 |