(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 7300 SEK
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Kokpunkt: 100…102 °C
Densitet: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02684188
CAS nummer: 127852-24-8