Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 7025 SEK
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Formel: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
MW: 1521,325 g/mol
Kokpunkt: 203…207 °C (0,25 mm Hg)
Smältpunkt: 14…16 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00798142
CAS nummer: 16059-16-8