4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 345 SEK
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₆BrF₃N₂
Smältpunkt: 173…175 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153731
CAS nummer: 230295-07-5