2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0209-1G PC0209-250MG PC0209-5G
APOSPC0209-1GEA 290 SEK
APOSPC0209-1G APOSPC0209-250MG APOSPC0209-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01631379
CAS nummer: 86522-91-0