2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Nitro-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
PC01523-1G PC01523-250MG PC01523-5G
APOSPC01523-1GEA 1525 SEK
APOSPC01523-1G APOSPC01523-250MG APOSPC01523-5G
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Amino-5-nitro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N₃O₂
MW: 207,11 g/mol
Smältpunkt: 138…140 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD28155019
CAS nummer: 1000152-83-9