3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC01488-100G PC01488-25G PC01488-5G
APOSPC01488-100GEA 1750 SEK
APOSPC01488-100G APOSPC01488-25G APOSPC01488-5G
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
3,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄Cl₂FN
MW: 180,007 g/mol
Smältpunkt: 102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835492
CAS nummer: 2729-34-2