2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-dihydroxypropane
PC01484-1G PC01484-5G PC01484-250MG
APOSPC01484-1GEA 1100 SEK
APOSPC01484-1G APOSPC01484-5G APOSPC01484-250MG
2,2-Difluoropropane-1,3-diol 98%
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
Formel: C₃H₆F₂O₂
MW: 112,075 g/mol
Smältpunkt: 51…52 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16619633
CAS nummer: 428-63-7