2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC0131-1G PC0131-5G
APOSPC0131-1GEA 1050 SEK
APOSPC0131-1G APOSPC0131-5G
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
2-Bromo-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Formel: C₃H₂BrF₄NO
MW: 223,952 g/mol
Smältpunkt: 90…90,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00153719
CAS nummer: 422-22-0