4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC0004-10G PC0004-5G
APOSPC0004-10GEA 3075 SEK
APOSPC0004-10G APOSPC0004-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
MW: 178,564 g/mol
Smältpunkt: 73…75 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03095327
CAS nummer: 252004-50-5