3-Bromo-4-phenylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9978-1G OR9978-250MG OR9978-5G
APOSOR9978-1GEA 1550 SEK
APOSOR9978-1G APOSOR9978-250MG APOSOR9978-5G
3-Bromo-4-phenylpyridine
3-Bromo-4-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
Smältpunkt: 46…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114247
CAS nummer: 88345-89-5