4-Amino-3,5-diiodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9959-1G OR9959-5G OR9959-10G
APOSOR9959-1GEA 275 SEK
APOSOR9959-1G APOSOR9959-5G APOSOR9959-10G
4-Amino-3,5-diiodopyridine
4-Amino-3,5-diiodopyridine
Formel: C₅H₄I₂N₂
MW: 345,908 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02663851
CAS nummer: 98136-86-8