6-Nitrochroman-4-one 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR9949-1G OR9949-25G OR9949-5G
APOSOR9949-1GEA 260 SEK
APOSOR9949-1G APOSOR9949-25G APOSOR9949-5G
6-Nitrochroman-4-one 98%
6-Nitrochroman-4-one
Formel: C₉H₇NO₄
Smältpunkt: 116…119 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04038185
CAS nummer: 68043-53-8