3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: N-{3-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]phenyl}acetamide
OR9862-1G OR9862-500MG
APOSOR9862-1GEA 4275 SEK
APOSOR9862-1G APOSOR9862-500MG
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide 95%
3'-[(Pyrrolidin-1-yl)ethynyl]acetanilide
Formel: C₁₄H₁₆N₂O
MW: 228,29 g/mol
Smältpunkt: 127…128 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659620
CAS nummer: 900014-85-9