1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR9787-10G OR9787-1G OR9787-5G
APOSOR9787-10GEA 4075 SEK
APOSOR9787-10G APOSOR9787-1G APOSOR9787-5G
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine 97%
1-Methyl-4-(3-nitrobenzyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
MW: 235.282 g/mol
Smältpunkt: 49…50.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01466619
CAS nummer: 198281-54-8