4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]thiophene
OR9682-1G OR9682-5G
APOSOR9682-1GEA 4250 SEK
APOSOR9682-1G APOSOR9682-5G
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide 97%
4-(Thien-2-yl)benzyl bromide
Formel: C₁₁H₉BrS
MW: 253,158 g/mol
Smältpunkt: 83…84,5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659060
CAS nummer: 81443-46-1