4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
OR965587-10G OR965587-1G OR965587-5G
APOSOR965587-10GEA 10175 SEK
APOSOR965587-10G APOSOR965587-1G APOSOR965587-5G
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol 98%
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenol
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,145 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00221056
CAS nummer: 5378-27-8