3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR965365-1G OR965365-25G OR965365-5G
APOSOR965365-1GEA 805 SEK
APOSOR965365-1G APOSOR965365-25G APOSOR965365-5G
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile 95%
3-Cyclopropyl-3-oxopropanenitrile
Formel: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Kokpunkt: 56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114392
CAS nummer: 118431-88-2