1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR965312-1G OR965312-250MG
APOSOR965312-1GEA 5725 SEK
APOSOR965312-1G APOSOR965312-250MG
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine 95%
1-Cyclopropyl-1-(4-pyridyl)methylamine
Formel: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18652126
CAS nummer: 1270506-12-1