2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% i vatten 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
Synonyms:
Isethionic acid
OR965087-100G
OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA
1200
SEK
APOSOR965087-100G
APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% i vatten 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Formel:
C₂H₆O₄S MW: 126,132 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00242599 CAS nummer: 107-36-8 UN: 3265 ADR: 8,III |