5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR964708-1G OR964708-250MG
APOSOR964708-1GEA 12375 SEK
APOSOR964708-1G APOSOR964708-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine
Formel: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10574676
CAS nummer: 69958-52-7