4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Leverantör: Apollo Scientific
OR964583-1G
OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA
4750
SEK
APOSOR964583-1G
APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Formel:
C₆H₈N₂S Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16084526 CAS nummer: 59243-39-9 |